3-[(Pyrrolidin-1-yl)carbonyl]phenol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR900649-1G OR900649-25G OR900649-5G
APOSOR900649-1GEA 145 EUR
APOSOR900649-1G APOSOR900649-25G APOSOR900649-5G
3-[(Pyrrolidin-1-yl)carbonyl]phenol 95%
3-[(Pyrrolidin-1-yl)carbonyl]phenol
Formula: C₁₁H₁₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07633879
Núm. CAS: 80917-39-1