4-Hydroxy-N-propylbenzamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR900652-10G OR900652-1G OR900652-5G
APOSOR900652-10GEA 754 EUR
APOSOR900652-10G APOSOR900652-1G APOSOR900652-5G
4-Hydroxy-N-propylbenzamide 98%
4-Hydroxy-N-propylbenzamide
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06253037
Núm. CAS: 27519-68-2