N-Butyl-4-hydroxybenzamide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR900653-1G OR900653-5G
APOSOR900653-1GEA 183 EUR
APOSOR900653-1G APOSOR900653-5G
N-Butyl-4-hydroxybenzamide 98%
N-Butyl-4-hydroxybenzamide
Formula: C₁₁H₁₅NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01118983
Núm. CAS: 60696-49-3