[2-Amino-1-(3-chlorophenyl)ethyl]dimethylamine 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR900656-1G OR900656-250MG
APOSOR900656-1GEA 647 EUR
APOSOR900656-1G APOSOR900656-250MG
[2-Amino-1-(3-chlorophenyl)ethyl]dimethylamine 96%
[2-Amino-1-(3-chlorophenyl)ethyl]dimethylamine
Formula: C₁₀H₁₅ClN₂
MW: 198,692 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09262078
Núm. CAS: 96798-20-8