[2-Amino-1-(4-chlorophenyl)ethyl]dimethylamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR900660-1G OR900660-250MG
APOSOR900660-1GEA 348 EUR
APOSOR900660-1G APOSOR900660-250MG
[2-Amino-1-(4-chlorophenyl)ethyl]dimethylamine 97%
[2-Amino-1-(4-chlorophenyl)ethyl]dimethylamine
Formula: C₁₀H₁₅ClN₂
MW: 198,693 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08667746
Núm. CAS: 927965-80-8