4-(Pyrrolidinocarbonyl)phenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR900668-1G OR900668-5G
APOSOR900668-1GEA 328 EUR
APOSOR900668-1G APOSOR900668-5G
4-(Pyrrolidinocarbonyl)phenol 98%
4-(Pyrrolidinocarbonyl)phenol
Formula: C₁₁H₁₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07633880
Núm. CAS: 478929-28-1