[2-(Methylsulphanyl)phenyl]methanol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR900701-1G OR900701-250MG OR900701-5G
APOSOR900701-1GEA 347 EUR
APOSOR900701-1G APOSOR900701-250MG APOSOR900701-5G
[2-(Methylsulphanyl)phenyl]methanol 98%
[2-(Methylsulphanyl)phenyl]methanol
Formula: C₈H₁₀OS
MW: 154,229 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00196825
Núm. CAS: 33384-77-9