N-Methyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-6-carboxamide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR900709-1G OR900709-5G
APOSOR900709-1GEA 219 EUR
APOSOR900709-1G APOSOR900709-5G
N-Methyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-6-carboxamide 97%
N-Methyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-6-carboxamide
Formula: C₁₀H₁₁NO₃
MW: 193,199 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02713088
Núm. CAS: 438026-68-7