4-(Dimethoxymethyl)benzyl alcohol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR900743-10G OR900743-1G OR900743-5G
APOSOR900743-10GEA 538 EUR
APOSOR900743-10G APOSOR900743-1G APOSOR900743-5G
4-(Dimethoxymethyl)benzyl alcohol 98%
4-(Dimethoxymethyl)benzyl alcohol
Formula: C₁₀H₁₄O₃
MW: 182,216 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01863763
Núm. CAS: 183057-64-9