(2-Chloro-5-methylphenyl)methanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR900762-1G OR900762-250MG
APOSOR900762-1GEA 632 EUR
APOSOR900762-1G APOSOR900762-250MG
(2-Chloro-5-methylphenyl)methanol 97%
(2-Chloro-5-methylphenyl)methanol
Formula: C₈H₉ClO
MW: 156,609 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14155858
Núm. CAS: 89981-57-7