[1-(4-Chlorophenyl)cyclopropyl]methanamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR900775-1G OR900775-250MG OR900775-5G
APOSOR900775-1GEA 248 EUR
APOSOR900775-1G APOSOR900775-250MG APOSOR900775-5G
[1-(4-Chlorophenyl)cyclopropyl]methanamine 97%
[1-(4-Chlorophenyl)cyclopropyl]methanamine
Formula: C₁₀H₁₂ClN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06213095
Núm. CAS: 69385-29-1