Methyl 3-oxo-2-phenylpropanoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR900801-1G OR900801-5G
APOSOR900801-1GEA 270 EUR
APOSOR900801-1G APOSOR900801-5G
Methyl 3-oxo-2-phenylpropanoate 95%
Methyl 3-oxo-2-phenylpropanoate
Formula: C₁₀H₁₀O₃
MW: 178,185 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236385
Núm. CAS: 5894-79-1