2-Chloro-3-methylbenzyl alcohol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR900817-1G OR900817-250MG
APOSOR900817-1GEA 290 EUR
APOSOR900817-1G APOSOR900817-250MG
2-Chloro-3-methylbenzyl alcohol 98%
2-Chloro-3-methylbenzyl alcohol
Formula: C₈H₉ClO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12031743
Núm. CAS: 61563-27-7