Methyl 5-formylpyrrole-2-carboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
Methyl 5-formyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
OR900846-5G
APOSOR900846-5GEA
105
EUR
APOSOR900846-5G
Methyl 5-formylpyrrole-2-carboxylate 98%
Methyl 5-formylpyrrole-2-carboxylate
Formula:
C₇H₇NO₃ MW: 153,135 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09878545 Núm. CAS: 1197-13-3 |