1-(3-Bromophenyl)cyclopropanamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR900848-10G OR900848-1G OR900848-5G
APOSOR900848-10GEA 920 EUR
APOSOR900848-10G APOSOR900848-1G APOSOR900848-5G
1-(3-Bromophenyl)cyclopropanamine 95%
1-(3-Bromophenyl)cyclopropanamine
Formula: C₉H₁₀BrN
MW: 212,086 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07374476
Núm. CAS: 546115-65-5