(4-Carbamoyl-2-methylphenyl)boronic acid, pinacol ester 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR900945-1G OR900945-250MG
APOSOR900945-1GEA 638 EUR
APOSOR900945-1G APOSOR900945-250MG
(4-Carbamoyl-2-methylphenyl)boronic acid, pinacol ester 97%
(4-Carbamoyl-2-methylphenyl)boronic acid, pinacol ester
Formula: C₁₄H₂₀BNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18732747
Núm. CAS: 631911-09-6