2-(4-Aminophenyl)oxazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-(Oxazol-2-yl)aniline
OR901543-1G OR901543-5G
APOSOR901543-1GEA 188 EUR
APOSOR901543-1G APOSOR901543-5G
2-(4-Aminophenyl)oxazole 98%
2-(4-Aminophenyl)oxazole
Formula: C₉H₈N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11040381
Núm. CAS: 62882-11-5