4-(1,3,2-Dioxaborinan-2-yl)phenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR901581-1G OR901581-5G
APOSOR901581-1GEA 37.7 EUR
APOSOR901581-1G APOSOR901581-5G
4-(1,3,2-Dioxaborinan-2-yl)phenol 98%
4-(1,3,2-Dioxaborinan-2-yl)phenol
Formula: C₉H₁₁BO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21609692
Núm. CAS: 1640035-73-9