5-Methoxy-1-methyl-benzimidazole-2-carbaldehyde 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR901582-1G OR901582-250MG
APOSOR901582-1GEA 480 EUR
APOSOR901582-1G APOSOR901582-250MG
5-Methoxy-1-methyl-benzimidazole-2-carbaldehyde 96%
5-Methoxy-1-methyl-benzimidazole-2-carbaldehyde
Formula: C₁₀H₁₀N₂O₂
MW: 190,199 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11215482
Núm. CAS: 53004-19-6