2-Isopropoxypyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR901593-1G OR901593-5G
APOSOR901593-1GEA 50.9 EUR
APOSOR901593-1G APOSOR901593-5G
2-Isopropoxypyridine 98%
2-Isopropoxypyridine
Formula: C₈H₁₁NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11113404
Núm. CAS: 16096-13-2