5-Chloro-4-methylpyridin-2-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR901598-1G OR901598-5G
APOSOR901598-1GEA 94.4 EUR
APOSOR901598-1G APOSOR901598-5G
5-Chloro-4-methylpyridin-2-ol
5-Chloro-4-methylpyridin-2-ol
Formula: C₆H₆ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07375093
Núm. CAS: 886364-92-7