2,4-Dimethoxypyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR901626-1G OR901626-25G
APOSOR901626-1GEA 0 EUR
APOSOR901626-1G APOSOR901626-25G
2,4-Dimethoxypyridine 98%
2,4-Dimethoxypyridine
Formula: C₇H₉NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01646187
Núm. CAS: 18677-43-5