N-tert-Butylnicotinamide 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR901670-1G OR901670-25G OR901670-5G
APOSOR901670-1GEA 125 EUR
APOSOR901670-1G APOSOR901670-25G APOSOR901670-5G
N-tert-Butylnicotinamide 96%
N-tert-Butylnicotinamide
Formula: C₁₀H₁₄N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00707839
Núm. CAS: 15828-08-7