2-Ethoxyquinoline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR901677-1G OR901677-25G OR901677-5G
APOSOR901677-1GEA 145 EUR
APOSOR901677-1G APOSOR901677-25G APOSOR901677-5G
2-Ethoxyquinoline 98%
2-Ethoxyquinoline
Formula: C₁₁H₁₁NO
MW: 173,211 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00234738
Núm. CAS: 46185-83-5