2-Methoxy-8-methylquinoline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR901678-1G OR901678-5G
APOSOR901678-1GEA 168 EUR
APOSOR901678-1G APOSOR901678-5G
2-Methoxy-8-methylquinoline 98%
2-Methoxy-8-methylquinoline
Formula: C₁₁H₁₁NO
MW: 173.211 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16660313
Núm. CAS: 885687-65-0