2-Methoxy-6-phenylpyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR901685-1G OR901685-5G
APOSOR901685-1GEA 145 EUR
APOSOR901685-1G APOSOR901685-5G
2-Methoxy-6-phenylpyridine 95%
2-Methoxy-6-phenylpyridine
Formula: C₁₂H₁₁NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11044374
Núm. CAS: 35070-08-7