3-Bromopyridine-2-thiol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Bromopyridine-2(1H)-thione
OR901714-1G OR901714-5G
APOSOR901714-1GEA 162 EUR
APOSOR901714-1G APOSOR901714-5G
3-Bromopyridine-2-thiol 98%
3-Bromopyridine-2-thiol
Formula: C₅H₄BrNS
MW: 190,061 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14651478
Núm. CAS: 65938-86-5