6,8-Dimethylquinoline hydrochloride 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR901724-100G OR901724-25G OR901724-5G
APOSOR901724-100GEA 632 EUR
APOSOR901724-100G APOSOR901724-25G APOSOR901724-5G
6,8-Dimethylquinoline hydrochloride 96%
6,8-Dimethylquinoline hydrochloride
Formula: C₁₁H₁₁N·ClH
MW: 193,673 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17214294
Núm. CAS: 1255574-45-8