6-Methoxypyridine-2-carbonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR901728-1G OR901728-5G
APOSOR901728-1GEA 0 EUR
APOSOR901728-1G APOSOR901728-5G
6-Methoxypyridine-2-carbonitrile 95%
6-Methoxypyridine-2-carbonitrile
Formula: C₇H₆N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08062856
Núm. CAS: 83621-01-6