3-bromo-N-methylpyridin-2-amine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Bromo-N-methylpyridin-2-amine
OR901758-1G OR901758-5G
APOSOR901758-1GEA 79.9 EUR
APOSOR901758-1G APOSOR901758-5G
3-bromo-N-methylpyridin-2-amine 98%
3-bromo-N-methylpyridin-2-amine
Formula: C₆H₇BrN₂
MW: 187,037 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07374349
Núm. CAS: 214977-38-5