3,5-Dichloro-6-methylpyridin-2-ol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR901782-1G OR901782-5G
APOSOR901782-1GEA 155 EUR
APOSOR901782-1G APOSOR901782-5G
3,5-Dichloro-6-methylpyridin-2-ol 98%
3,5-Dichloro-6-methylpyridin-2-ol
Formula: C₆H₅Cl₂NO
MW: 178.016 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18783194
Núm. CAS: 22109-55-3