3,5,6-Trichloropicoline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR901783-1G OR901783-5G
APOSOR901783-1GEA 145 EUR
APOSOR901783-1G APOSOR901783-5G
3,5,6-Trichloropicoline 98%
3,5,6-Trichloropicoline
Formula: C₆H₄Cl₃N
MW: 196.462 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18783195
Núm. CAS: 22109-56-4