Methyl 6-amino-3-chloropicolinate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR901798-1G OR901798-250MG
APOSOR901798-1GEA 88.6 EUR
APOSOR901798-1G APOSOR901798-250MG
Methyl 6-amino-3-chloropicolinate 95%
Methyl 6-amino-3-chloropicolinate
Formula: C₇H₇ClN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18257959
Núm. CAS: 1256835-20-7