Methyl 5-amino-6-chloropyridine-3-carboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 5-amino-6-chloronicotinate
OR901819-1G OR901819-250MG
APOSOR901819-1GEA 71.2 EUR
APOSOR901819-1G APOSOR901819-250MG
Methyl 5-amino-6-chloropyridine-3-carboxylate 98%
Methyl 5-amino-6-chloropyridine-3-carboxylate
Formula: C₇H₇ClN₂O₂
MW: 186,596 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02180841
Núm. CAS: 211915-96-7