2-Chloro-5-methylpyridine 1-oxide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR901836-1G OR901836-5G
APOSOR901836-1GEA 55.1 EUR
APOSOR901836-1G APOSOR901836-5G
2-Chloro-5-methylpyridine 1-oxide 98%
2-Chloro-5-methylpyridine 1-oxide
Formula: C₆H₆ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11977414
Núm. CAS: 20173-49-3