6-Chloro-3-methoxypyridazin-4-amine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR901840-1G OR901840-250MG
APOSOR901840-1GEA 751 EUR
APOSOR901840-1G APOSOR901840-250MG
6-Chloro-3-methoxypyridazin-4-amine 98%
6-Chloro-3-methoxypyridazin-4-amine
Formula: C₅H₆ClN₃O
MW: 159,574 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00234095
Núm. CAS: 14369-14-3