2-(6-bromopyridin-2-yl)acetonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Bromo-6-(cyanomethyl)pyridine
OR901849-1G OR901849-250MG
APOSOR901849-1GEA 195 EUR
APOSOR901849-1G APOSOR901849-250MG
2-(6-bromopyridin-2-yl)acetonitrile 95%
2-(6-bromopyridin-2-yl)acetonitrile
Formula: C₇H₅BrN₂
MW: 197,032 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08706174
Núm. CAS: 112575-11-8