3,5-dichloro-2-nitropyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
3,5-Dichloro-2-nitropyridine
OR901858-1G
OR901858-250MG
OR901858-5G
APOSOR901858-1GEA
121
EUR
APOSOR901858-1G
APOSOR901858-250MG
APOSOR901858-5G
3,5-dichloro-2-nitropyridine 98%
3,5-dichloro-2-nitropyridine
Formula:
C₅H₂Cl₂N₂O₂ MW: 192,988 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06254585 Núm. CAS: 610278-88-1 |