2-Phenylpyridine-3-carbonitrile 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR901868-1G OR901868-5G
APOSOR901868-1GEA 168 EUR
APOSOR901868-1G APOSOR901868-5G
2-Phenylpyridine-3-carbonitrile 96%
2-Phenylpyridine-3-carbonitrile
Formula: C₁₂H₈N₂
MW: 180.205 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02929371
Núm. CAS: 39065-49-1