6-Chloro-8-methylquinoline 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR901870-10G OR901870-1G OR901870-5G
APOSOR901870-10GEA 502 EUR
APOSOR901870-10G APOSOR901870-1G APOSOR901870-5G
6-Chloro-8-methylquinoline 96%
6-Chloro-8-methylquinoline
Formula: C₁₀H₈ClN
MW: 177,63 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10686879
Núm. CAS: 19655-50-6