5-Bromo-2-methylnicotinonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR901872-1G OR901872-250MG
APOSOR901872-1GEA 513 EUR
APOSOR901872-1G APOSOR901872-250MG
5-Bromo-2-methylnicotinonitrile 95%
5-Bromo-2-methylnicotinonitrile
Formula: C₇H₅BrN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18255108
Núm. CAS: 956276-47-4