3-Methoxy-5-phenylpyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR901878-1G OR901878-250MG
APOSOR901878-1GEA 364 EUR
APOSOR901878-1G APOSOR901878-250MG
3-Methoxy-5-phenylpyridine 98%
3-Methoxy-5-phenylpyridine
Formula: C₁₂H₁₁NO
MW: 185.222 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14702089
Núm. CAS: 53698-52-5