3-Acetamido-6-chloropyridazine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N-(6-Chloropyridazin-3-yl)acetamide
OR901881-5G
APOSOR901881-5GEA 150 EUR
APOSOR901881-5G
3-Acetamido-6-chloropyridazine 98%
3-Acetamido-6-chloropyridazine
Formula: C₆H₆ClN₃O
MW: 171,584 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09835313
Núm. CAS: 14959-31-0