1-Methyl-4-(1,3-thiazol-2-yl)piperazine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR901885-100G OR901885-25G OR901885-5G
APOSOR901885-100GEA 632 EUR
APOSOR901885-100G APOSOR901885-25G APOSOR901885-5G
1-Methyl-4-(1,3-thiazol-2-yl)piperazine 98%
1-Methyl-4-(1,3-thiazol-2-yl)piperazine
Formula: C₈H₁₃N₃S
MW: 183,274 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11055263
Núm. CAS: 187533-52-4