2-(Pyrrolidin-1-yl)-1,3-thiazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR901886-10G OR901886-1G OR901886-5G
APOSOR901886-10GEA 647 EUR
APOSOR901886-10G APOSOR901886-1G APOSOR901886-5G
2-(Pyrrolidin-1-yl)-1,3-thiazole 98%
2-(Pyrrolidin-1-yl)-1,3-thiazole
Formula: C₇H₁₀N₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06358066
Núm. CAS: 24255-45-6