4-Methoxy-2-phenylpyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR901887-1G OR901887-5G
APOSOR901887-1GEA 219 EUR
APOSOR901887-1G APOSOR901887-5G
4-Methoxy-2-phenylpyridine 97%
4-Methoxy-2-phenylpyridine
Formula: C₁₂H₁₁NO
MW: 185.222 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14702090
Núm. CAS: 53698-56-9