2-tert-Butoxy-p-picoline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR901890-1G OR901890-5G
APOSOR901890-1GEA 145 EUR
APOSOR901890-1G APOSOR901890-5G
2-tert-Butoxy-p-picoline 98%
2-tert-Butoxy-p-picoline
Formula: C₁₀H₁₅NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18914537
Núm. CAS: 57883-15-5