2,3-Dichloro-5-methoxypyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR901895-1G OR901895-5G
APOSOR901895-1GEA 318 EUR
APOSOR901895-1G APOSOR901895-5G
2,3-Dichloro-5-methoxypyridine 98%
2,3-Dichloro-5-methoxypyridine
Formula: C₆H₅Cl₂NO
MW: 178,016 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08277295
Núm. CAS: 885168-12-7