(4-nitropyridin-2-yl)methanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(Hydroxymethyl)-4-nitropyridine
OR901944-1G OR901944-250MG
APOSOR901944-1GEA 127 EUR
APOSOR901944-1G APOSOR901944-250MG
(4-nitropyridin-2-yl)methanol 95%
(4-nitropyridin-2-yl)methanol
Formula: C₆H₆N₂O₃
MW: 154,123 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07774099
Núm. CAS: 98197-88-7