Ethyl 4-ethoxynicotinate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR901969-1G OR901969-5G
APOSOR901969-1GEA 226 EUR
APOSOR901969-1G APOSOR901969-5G
Ethyl 4-ethoxynicotinate 98%
Ethyl 4-ethoxynicotinate
Formula: C₁₀H₁₃NO₃
MW: 195,215 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09972185
Núm. CAS: 33279-63-9